Få mere at vide
Trajan™ SolGel WAX kolonner
Artikelnummer. 15278703
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
15278703 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
12786557 30 m 0.32 mm 0.25 μm Hver
10675853 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
15144079 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
15288703 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10284982 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15278703 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 054786
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenglycol (PEG) i en Sol-Gel matrix. Robust polær Voksfase med høj temperatur
  • Bundet polyethylenglycol
  • Meget robust højtemperatursøjle
  • Mindre modtagelig for skader af ilt end konventionelle voksfaser
  • Polar fase
  • Lav blødning og inert
Tekniske data
Maks. Temperatur 280 °C
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrogenbinding eller dipol-interaktioner
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase Polyethylenglycol
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Til brug med (applikation) Syreanalyse, Aminer alifatiske, Aminer aromatiske, Analyse af alkoholholdige drikkevarer, Æteriske olier, Mad - FAME, Fenoler, Sukker-alditolacetater
Temperaturområde 30 °C til 260/280 °C
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale SolGel-Voks
Polaritet Polar
Belægning Sammensmeltet silica