Få mere at vide
Trajan™ SolGel WAX kolonner
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bundet polyethylenglycol
- Meget robust højtemperatursøjle
- Mindre modtagelig for skader af ilt end konventionelle voksfaser
- Polar fase
- Lav blødning og inert
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 280 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Hydrogenbinding eller dipol-interaktioner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | Polyethylenglycol |
| USP type | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af æteriske olier, Aminer alifatiske, Aminer aromatiske, Analyse af alkoholholdige drikkevarer, Æteriske olier, Mad - FAME, Fenoler, Sukker-alditolacetater |
| Temperaturområde | 30 °C til 260/280 °C |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Emballagemateriale | SolGel-Voks |
| Vis mere |