Få mere at vide
Trajan™ SolGel WAX kolonner
Artikelnummer. 12786557
Encompass_Preferred
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12786557
Brand: Trajan™ 054788
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenglycol (PEG) i en Sol-Gel matrix. Robust polær Voksfase med høj temperatur
  • Bonded polyethylene glycol
  • Very robust high-temperature column
  • Less susceptible to damage by oxygen than conventional wax phases
  • Polar phase
  • Low bleed and inert
Tekniske data
Maks. Temperatur 280°C
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrogen Bonding or Dipole interactions
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Polyethylene Glycol
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Til brug med (applikation) Essential Oils Analysis, Amines Aliphatic, Amines Aromatic, Alcoholic Beverages Analysis, Essential Oils, Food - FAME, Phenols, Sugars-alditol Acetates
Temperaturområde 30°C to 260/280°C
Filmtykkelse 0.25 μm
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale SolGel-Wax
Polaritet Polar
Belægning Fused Silica
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.