Få mere at vide
SGE™ SilTite™ FingerTite Ferrule System Startsæt
Artikelnummer. 15288963
Til brug med:
0,53 mm ID Kolonner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15288963
Brand: SGE™ 073620
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til gaskromatografisystemer
SilTite FingerTite er den næste generation af ferrulesystem til gaskromatografisystemer, der leverer en nem, lækagefri installation til kapillærsøjler uden brug af værktøj. Hvert startsæt indeholder alle de dele, der er nødvendige for at konvertere et GC-system (en injektor og en detektor) til SilTite FingerTite system. Systemet kræver ingen permanente instrumentændringer. —Skift tilbage til konventionelle forbindelser kan udføres hurtigt og nemt.
  • Let at bruge
  • Pålidelig forbindelse
  • Lækker fri hver gang
  • Fjerner forurening forårsaget af Vespel™ eller grafitrør
  • Ingen grund til at efterspænde hylstre efter temperaturcyklus
  • Reducer luftbaggrunden
  • INGEN VÆRKTØJ (FingerTite)
Tekniske data
Type Fingerit Shimadzu 2010 INJ/FID startsæt
Til brug med 0,53 mm ID Kolonner