Få mere at vide
Trajan™ SilTite™ FingerTite Blanking Ferrule
Beskrivelse
- Næste generation af ferrulsystem til gaskromatografi
- Eliminerer lækager
- Ingen forurening
- Ingen grund til at efterspænde efter temperaturcyklus
- Renere spektre for bedre biblioteksmatches
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Blank ferrule |
| Materiale | SilTite |
| Mængde | 2/pakke |