Få mere at vide
SGE™ SilTite™ Ferrule startsæt
Beskrivelse
Konstrueret af identisk materiale udvider og trækker møtrikken sig sammen med samme hastighed, som temperaturen stiger og falder. Bruges med de fleste større GC/MS-instrumentgrænseflader.
SilTite Ferrules
- Unik 100% ikke-kontaminerende SilTite metal behøver ikke efterspændes efter brug
- Dann en stærk permanent lufttæt forsegling omkring kapillarsøjlen
- Ferrulbasen er flad for at danne en tæt lækagebestandig forsegling med MS-interface
- Ideel til højtryksanvendelser
- Maksimal temperatur: 500 °C (932 °F)
- Skal bruges med medfølgende SilTite møtrik
- Non-Swagelok™ møtrikker med to hak på ydersiden
- Indre tilspidsning af møtrikken svarer til vinklen på ferrul, hvilket sikrer en jævn lukning af ferrul omkring hele søjlen for at eliminere lækager
- Ferrules fjernes let fra møtrikken, mens de stadig er fastgjort til kapillarsøjlen
- Genanvendelig
- For GC/MS-interfaceforbindelser: 10 hylstre og 2 møtrikker
- For split/splitløse injektorer: 10 ferrules, 2 møtrikker og 2 SilTite Indløbsguldbundtætninger
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ferrule sæt |
| Til brug med (applikation) | GC/MS interfaceforbindelser |
| Til brug med (udstyr) | 0,53 mm ID Kolonne |
| Materiale | Metal |
| Mængde | 10/Pk. |
| Inkluderer | Tem 0,8 mm ID ferrules og 2 møtrikker |