Få mere at vide
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter Kits
Artikelnummer. 13589000
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25/0,32 mm
0,53 mm
Port B og C 0,25/0,32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13589000
Brand: SGE™ 123722
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget effektiv og pålidelig mikrofluidisk platform til at forbedre GC-forbindelsen.
  • Sættet indeholder en SilFlow mikrokanalenhed (MCD), SilTite FingerTite værktøj, monteringsbeslag, plus passende rørringe, møtrikker og blindrør til opsætning
  • 1,1 mm OD-slange medfølger ikke
Tekniske data
Type Port Splitter
Diameter (metrisk) Indvendig 0,25/0,32 mm
Inkluderer SilFlow mikrokanalenhed (MCD), SilTite FingerTite værktøj, monteringsbeslag, passende størrelse hylstre, møtrikker og afblændingshylstre til opsætning
Til brug med SGE Silflow Microchannel-enhed