Få mere at vide
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter Kits
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25/0.32 mm
0.53 mm
Port B og C 0,25/0,32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sættet indeholder en SilFlow mikrokanalenhed (MCD), SilTite FingerTite værktøj, monteringsbeslag, plus passende rørringe, møtrikker og blindrør til opsætning
- 1,1 mm OD-slange medfølger ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Port Splitter |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Inkluderer | SilFlow mikrokanalenhed (MCD), SilTite FingerTite værktøj, monteringsbeslag, passende størrelse hylstre, møtrikker og afblændingshylstre til opsætning |
| Til brug med | SGE Silflow Microchannel-enhed |