Få mere at vide
Trajan™ SI-7 faststofsprøjte
Nålemåler:
25 G
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med pyrolysekromatografiapplikationer
- Fungerer i forbindelse med Pyrojector II, som termisk fragmenterer i det væsentlige ikke-flygtige molekyler til flygtige fragmenter, hvilket gør dem egnede til kromatografisk analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 25 G |
| Til brug med (applikation) | Til faststofindsprøjtning på SGE pyrojektor |
| Længde (engelsk) | 2,75 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 2,75 tommer |
| Længde (metrisk) | 70 mm |
| Produkttype | Faststof sprøjte |