Få mere at vide
Trajan™ Shimadzu 14A liners
Description
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Shimazdu-instrumenter
Specifications
Specifications
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 99 mm |
| Produkttype | GC-indløbsforing, 2 mm mellemsvanehals |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Shimadzu 14 A GC |