Få mere at vide
SGE™ Series II standard aftagelige nålesprøjter
Artikelnummer. 10645851
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
25 g
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,5 mm
Mængde:
1/Pk.
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10645851
Brand: SGE™ 006050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Standardsprøjter med anti-rulleflange og nåle, der er justeret med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Stempler i rustfrit stål er håndmonterede, ikke-udskiftelige, ikke-udskiftelige
  • Sprøjter med kapacitet på 5 μog 10 L har en cylinder-OD på 6,5 mm, skala længde på 54,1 mm og inkluderer en 50 mm lang 26s gauge nål
  • Sprøjter med en μkapacitet på 25 til 500 l har 8 mm OD cylinder, 60 mm skalalængde og 50 mm lang, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limet ind i cylinderen med opløsningsmiddelbestandig epoxylim Modeller med aftagelige nåle har en PTFE-tætning, en fjeder- og møtrik til lækage
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 25 g
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,5 mm
Inkluderer Standard stempel
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Series II standard aftagelige nålesprøjter
Model- 250R
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 250μ L
Produktlinje SGE
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Aftagelig skråkant
Tilslutningstype Aftagelig
Uddannet Ja