Få mere at vide
SGE™ Series II standard aftagelige nålesprøjter
Artikelnummer. 10288720
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
25 g
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,5 mm
Mængde:
1/Pk.
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10288720
Brand: SGE™ 002080
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Standardsprøjter med anti-rulleflange og nåle, der er justeret med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Stempler i rustfrit stål er håndmonterede, ikke-udskiftelige, ikke-udskiftelige
  • Sprøjter med kapacitet på 5 μog 10 L har en cylinder-OD på 6,5 mm, skala længde på 54,1 mm og inkluderer en 50 mm lang 26s gauge nål
  • Sprøjter med en μkapacitet på 25 til 500 l har 8 mm OD cylinder, 60 mm skalalængde og 50 mm lang, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limet ind i cylinderen med opløsningsmiddelbestandig epoxylim Modeller med aftagelige nåle har en PTFE-tætning, en fjeder- og møtrik til lækage
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde)
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.5 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,47 mm
Inkluderer Stempelbeskyttelse
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Series II standard aftagelige nålesprøjter
Model- 10R
Mængde 6/pakke
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Aftagelig skråkant
Tilslutningstype Aftagelig