Få mere at vide
SGE™ Series II standard aftagelige nålesprøjter
Artikelnummer. 10278720
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
25 g
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,5 mm
Mængde:
1/Pk.
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Diameter (metrisk) ydre nål Mængde Pakningsstørrelse
10278720 10μ l 26 G 0,47 mm 1/Pk. Hver
10025590 5μ L 26 G 0,47 mm 1/Pk. Hver
10288720 10μ l 26 G 0,47 mm 6/pakke Pakke med 6
10065620 25μ L 25 g 0,5 mm 1/Pk. Hver
10228820 100μ l 25 g 0,5 mm 1/Pk. Hver
10645851 250μ L 25 g 0,5 mm 1/Pk. Hver
10421031 500 μl 25 g 0,5 mm 1/Pk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10278720 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 002050
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standardsprøjter med anti-rulleflange og nåle, der er justeret med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Stempler i rustfrit stål er håndmonterede, ikke-udskiftelige, ikke-udskiftelige
  • Sprøjter med kapacitet på 5 μog 10 L har en cylinder-OD på 6,5 mm, skala længde på 54,1 mm og inkluderer en 50 mm lang 26s gauge nål
  • Sprøjter med en μkapacitet på 25 til 500 l har 8 mm OD cylinder, 60 mm skalalængde og 50 mm lang, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limet ind i cylinderen med opløsningsmiddelbestandig epoxylim Modeller med aftagelige nåle har en PTFE-tætning, en fjeder- og møtrik til lækage
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.5 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,47 mm
Inkluderer Stempelbeskyttelse
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Series II standard aftagelige nålesprøjter
Model- 10R
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Produktlinje SGE
Længde (metrisk) nål 49.78 mm
Nålespids stil Aftagelig skråkant
Tilslutningstype Aftagelig
Uddannet Ja