Få mere at vide
SGE™ Series II standard aftagelige nålesprøjter
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
25 g
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,5 mm
Mængde:
1/Pk.
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
Standardsprøjter med anti-rulleflange og nåle, der er justeret med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
- Stempler i rustfrit stål er håndmonterede, ikke-udskiftelige, ikke-udskiftelige
- Sprøjter med kapacitet på 5 μog 10 L har en cylinder-OD på 6,5 mm, skala længde på 54,1 mm og inkluderer en 50 mm lang 26s gauge nål
- Sprøjter med en μkapacitet på 25 til 500 l har 8 mm OD cylinder, 60 mm skalalængde og 50 mm lang, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limet ind i cylinderen med opløsningsmiddelbestandig epoxylim Modeller med aftagelige nåle har en PTFE-tætning, en fjeder- og møtrik til lækage
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 25 g |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,01 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,31 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0,5 mm |
| Inkluderer | Standard stempel |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Produkttype | Series II standard aftagelige nålesprøjter |
| Vis mere |