Få mere at vide
SGE™ Serie II standard sprøjter med fast nål
Artikelnummer. 10771422
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
25 g
26 G
Inkluderer:
Standard stempel
Stempelbeskyttelse
Mængde:
10 stk./pakke
6 pakker
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Inkluderer Mængde Pakningsstørrelse
10771422 500 μl 25 g Standard stempel Ea. Hver
10518502 5μ L 26 G Stempelbeskyttelse Ea. Hver
12937536 10μ l 26 G Stempelbeskyttelse 10 stk./pakke Pakke med 10
10607171 10μ l 26 G Stempelbeskyttelse Ea. Hver
10127070 10μ l 26 G Stempelbeskyttelse 6 pakker Pakke med 6
11941134 25μ L 25 g Standard stempel Ea. Hver
10229010 50μ l 25 g Standard stempel Ea. Hver
10625471 100μ l 25 g Standard stempel Ea. Hver
10559072 250μ L 25 g Standard stempel Ea. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10771422 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 007000
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standardsprøjter med anti-rulleflange og nåle, der er justeret med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Stempler i rustfrit stål er håndmonterede, ikke-udskiftelige, ikke-udskiftelige
  • Sprøjter med kapacitet på 5 μog 10 L har en cylinder-OD på 6,5 mm, skala længde på 54,1 mm og inkluderer en 50 mm lang 26s gauge nål
  • Sprøjter med en μkapacitet på 25 til 500 l har 8 mm OD cylinder, 60 mm skalalængde og 50 mm lang, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limet ind i cylinderen med opløsningsmiddelbestandig epoxylim Modeller med aftagelige nåle har en PTFE-tætning, en fjeder- og møtrik til lækage
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde)
Nålemåler 25 g
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.5 mm
Inkluderer Standard stempel
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Mikrovolumen sprøjte
Gradueringer Major - 50,0μ L, mindre- 10,0μ L
Model- 500F
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 500 μl
Nålespids stil Fast affasning
Tilslutningstype Fast