Få mere at vide
SGE™ Serie II standard sprøjter med fast nål
Artikelnummer. 10607171
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
25 g
26 G
Inkluderer:
Standard stempel
Stempelbeskyttelse
Mængde:
10 stk./pakke
6 pakker
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Inkluderer Mængde Pakningsstørrelse
10607171 10μ l 26 G Stempelbeskyttelse Ea. Hver
10518502 5μ L 26 G Stempelbeskyttelse Ea. Hver
12937536 10μ l 26 G Stempelbeskyttelse 10 stk./pakke Pakke med 10
10127070 10μ l 26 G Stempelbeskyttelse 6 pakker Pakke med 6
11941134 25μ L 25 g Standard stempel Ea. Hver
10229010 50μ l 25 g Standard stempel Ea. Hver
10625471 100μ l 25 g Standard stempel Ea. Hver
10559072 250μ L 25 g Standard stempel Ea. Hver
10771422 500 μl 25 g Standard stempel Ea. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10607171 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 002000
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standardsprøjter med anti-rulleflange og nåle, der er justeret med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Stempler i rustfrit stål er håndmonterede, ikke-udskiftelige, ikke-udskiftelige
  • Sprøjter med kapacitet på 5 μog 10 L har en cylinder-OD på 6,5 mm, skala længde på 54,1 mm og inkluderer en 50 mm lang 26s gauge nål
  • Sprøjter med en μkapacitet på 25 til 500 l har 8 mm OD cylinder, 60 mm skalalængde og 50 mm lang, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limet ind i cylinderen med opløsningsmiddelbestandig epoxylim Modeller med aftagelige nåle har en PTFE-tætning, en fjeder- og møtrik til lækage
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.5 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Inkluderer Stempelbeskyttelse
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Mikrovolumen sprøjte
Gradueringer Major - 1,0μ L, mindre - 0,2μ L
Model- 10F
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Produktlinje SGE
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Fast affasning
Tilslutningstype Fast
Uddannet Ja