Få mere at vide
Trajan™ Udskiftningsventiler til Luer Lock-sprøjter
Beskrivelse
- Push-pull ventil med Luer Lock-terminering, der passer til aftagelig nål 25 μL-2,5 ml sprøjter
- Trykknapventil med Luer Lock-afslutning. Passer til 5mL-2L sprøjter med aftagelig Luer Lock eller aftagelig nål
- Luer Lock ventil til alle Luer Lock og Luer Tip sprøjter eller andre Luer enheder. Ideel, når der er behov for hurtig nåleskift
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Luer Lock og Luer Tip |
| Produkttype | Udskiftningsventil |
| Volumen (metrisk) | 25μ L til 2,5 ml |
| Produktlinje | Trajan |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjte (50 μL til 2 L) |
| Tilslutningstype | Luer Lock, Luer Tip |