Få mere at vide
Trajan™ Udskiftningsventiler til Luer Lock-sprøjter
Til brug med (udstyr):
Sprøjte (5 mL til 2 L)
Sprøjte (50 μL til 2 L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Push-pull ventil med Luer Lock-terminering, der passer til aftagelig nål 25 μL-2,5 ml sprøjter
- Trykknapventil med Luer Lock-afslutning. Passer til 5mL-2L sprøjter med aftagelig Luer Lock eller aftagelig nål
- Luer Lock ventil til alle Luer Lock og Luer Tip sprøjter eller andre Luer enheder. Ideel, når der er behov for hurtig nåleskift
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Trykknap med Luer Lock |
| Produkttype | Udskiftningsventil |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjte (5 mL til 2 L) |