Få mere at vide
Trajan™ Udskiftningsstempler til eVol og eVol NMR sprøjter
Artikelnummer. 12967596
Skift visning
Til brug med (udstyr):
eVol NMR-sprøjte (5 μL)
eVol NMR-sprøjte (50 μL)
eVol NMR-sprøjte (500 μL)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12967596 eVol NMR-sprøjte (5 μL) Hver
12977596 eVol NMR-sprøjte (50 μL) Hver
12997596 eVol NMR-sprøjte (500 μL) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12967596 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 2910380
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SGE sprøjteudskiftningsstempel til gastætte sprøjter
  • Udskiftningsstempel til gastætte sprøjter
  • Designet til at matche den specifikke sprøjtecylinder for at opretholde en gastæt forsegling
Tekniske data
Produkttype Udskiftningsstempel
Til brug med (udstyr) eVol NMR-sprøjte (5 μL)