Få mere at vide
Trajan™ Udskiftningsstempler
Til brug med (udstyr):
10μ L Aftagelig nål Gastæt sprøjte til CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
10μ L Aftagelig styret stempelsprøjte
10μ L Gastæt autosampler med fast nålsprøjte
100μ L Fast Nål Gastæt Sprøjte til Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplere
Aftagelig gastæt sprøjte (10 ml)
Aftagelig nål gastæt sprøjte (10 μL)
Gastæt sprøjte med fast nål (10 μL)
P250-GT kodesprøjte (250 μL)
Rheodyne og Valco Ventiler
Sprøjte 009472, 009462
Sprøjte 100 μL
Sprøjtemodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L
Sprøjtemodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L
Sprøjtenåle (10μ L)
Sprøjtenåle (10μ L), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (100 μL), Aftagelig nål Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (100 μL), Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (25 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (25 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (25 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (250 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (250 μL), Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (5 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (5 ml), gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (50 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (500 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (500 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte
Produkttype:
Kun 50 mL erstatningsstempel
Stempel
Udskiftningsstempel (gammel stil), P25F-BT-GT
Udskiftningsstempel, 10A-VP
Udskiftningsstempel, 10R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10-GP-GT
Udskiftningsstempel, P100-GT
Udskiftningsstempel, P100F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P100R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10F-BT-GT
Udskiftningsstempel, P10F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10MD-GT
Udskiftningsstempel, P10R-GT
Udskiftningsstempel, P25-GT
Udskiftningsstempel, P250F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P250R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P25F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P25F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P25MD-GT
Udskiftningsstempel, P25R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P500-GT
Udskiftningsstempel, P500F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P50F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P5F-PE-GT
Udskiftningsstempel, P5MD-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Til brug med SGE gastætte sprøjter.
- Brug SGE Sprøjtens reservedelsnummer for at finde et nyt stempel.
Tekniske data
Tekniske data
Materiale | PTFE (tip) |
Til brug med (applikation) | Kun til IN VITRO brug. Kun til laboratorieanalysatorer. Ikke til menneskelig brug. |
Produkttype | Udskiftningsstempel, P10-GP-GT |
Til brug med (udstyr) | 10μ L Aftagelig styret stempelsprøjte |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Trajan™ Udskiftningsstempler >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion