Få mere at vide
Trajan™ Udskiftningsstempler
Artikelnummer. 15298533
Til brug med (udstyr):
10μ L Aftagelig nål Gastæt sprøjte til CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
10μ L Aftagelig styret stempelsprøjte
10μ L Gastæt autosampler med fast nålsprøjte
100μ L Fast Nål Gastæt Sprøjte til Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplere
Aftagelig gastæt sprøjte (10 ml)
Aftagelig nål gastæt sprøjte (10 μL)
Gastæt sprøjte med fast nål (10 μL)
P250-GT kodesprøjte (250 μL)
Rheodyne og Valco Ventiler
Sprøjte 009472, 009462
Sprøjte 100 μL
Sprøjtemodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L
Sprøjtemodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L
Sprøjtenåle (10μ L)
Sprøjtenåle (10μ L), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (100 μL), Aftagelig nål Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (100 μL), Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (25 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (25 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (25 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (250 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (250 μL), Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (5 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (5 ml), gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (50 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (500 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (500 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte
Produkttype:
Kun 50 mL erstatningsstempel
Stempel
Udskiftningsstempel (gammel stil), P25F-BT-GT
Udskiftningsstempel, 10A-VP
Udskiftningsstempel, 10R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10-GP-GT
Udskiftningsstempel, P100-GT
Udskiftningsstempel, P100F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P100R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10F-BT-GT
Udskiftningsstempel, P10F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10MD-GT
Udskiftningsstempel, P10R-GT
Udskiftningsstempel, P25-GT
Udskiftningsstempel, P250F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P250R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P25F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P25F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P25MD-GT
Udskiftningsstempel, P25R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P500-GT
Udskiftningsstempel, P500F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P50F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P5F-PE-GT
Udskiftningsstempel, P5MD-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15298533
Brand: Trajan™ 031815
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskiftningsstempler er tilgængelige for alle SGE gastætte sprøjter.
  • Til brug med SGE gastætte sprøjter.
  • Brug SGE Sprøjtens reservedelsnummer for at finde et nyt stempel.
Tekniske data
Materiale PTFE (tip)
Til brug med (applikation) Kun til IN VITRO brug. Kun til laboratorieanalysatorer. Ikke til menneskelig brug.
Produkttype Udskiftningsstempel, P25-GT
Til brug med (udstyr) Sprøjtenåle (25 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte