Få mere at vide
Trajan™ Udskiftningsstempler
Artikelnummer. 12841901
Til brug med (udstyr):
10μ L Aftagelig nål Gastæt sprøjte til CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
10μ L Aftagelig styret stempelsprøjte
10μ L Gastæt autosampler med fast nålsprøjte
100μ L Fast Nål Gastæt Sprøjte til Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplere
Aftagelig gastæt sprøjte (10 ml)
Aftagelig nål gastæt sprøjte (10 μL)
Gastæt sprøjte med fast nål (10 μL)
P250-GT kodesprøjte (250 μL)
Rheodyne og Valco Ventiler
Sprøjte 009472, 009462
Sprøjte 100 μL
Sprøjtemodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L
Sprøjtemodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L
Sprøjtenåle (10μ L)
Sprøjtenåle (10μ L), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (100 μL), Aftagelig nål Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (100 μL), Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (25 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (25 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (25 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (250 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (250 μL), Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (5 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (5 ml), gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (50 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (500 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (500 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte
Produkttype:
Kun 50 mL erstatningsstempel
Stempel
Udskiftningsstempel (gammel stil), P25F-BT-GT
Udskiftningsstempel, 10A-VP
Udskiftningsstempel, 10R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10-GP-GT
Udskiftningsstempel, P100-GT
Udskiftningsstempel, P100F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P100R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10F-BT-GT
Udskiftningsstempel, P10F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10MD-GT
Udskiftningsstempel, P10R-GT
Udskiftningsstempel, P25-GT
Udskiftningsstempel, P250F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P250R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P25F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P25F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P25MD-GT
Udskiftningsstempel, P25R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P500-GT
Udskiftningsstempel, P500F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P50F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P5F-PE-GT
Udskiftningsstempel, P5MD-GT
Tamaño de la unidad:
Hver
Pakke med 2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12841901
Marca: Trajan™ 031825
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Udskiftningsstempler er tilgængelige for alle SGE gastætte sprøjter.
  • Til brug med SGE gastætte sprøjter.
  • Brug SGE Sprøjtens reservedelsnummer for at finde et nyt stempel.
Especificaciones
Materiale PTFE (tip)
Til brug med (applikation) Kun til IN VITRO brug. Kun til laboratorieanalysatorer. Ikke til menneskelig brug.
Produkttype Udskiftningsstempel, P100-GT
Til brug med (udstyr) Sprøjtenåle (100 μL), Gastæt sprøjte
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado