Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisprøjter
- Kromatografisprøjtetilbehør
- Trajan™ Udskiftningsstempler
Trajan™ Udskiftningsstempler
Artikelnummer. 10525749
Skift visning
Til brug med (udstyr):
10μ L Aftagelig nål Gastæt sprøjte til CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
10μ L Aftagelig styret stempelsprøjte
10μ L Gastæt autosampler med fast nålsprøjte
100μ L Fast Nål Gastæt Sprøjte til Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplere
Aftagelig gastæt sprøjte (10 ml)
Aftagelig nål gastæt sprøjte (10 μL)
Gastæt sprøjte med fast nål (10 μL)
P250-GT kodesprøjte (250 μL)
Rheodyne og Valco Ventiler
Sprøjte 009472, 009462
Sprøjte 100 μL
Sprøjtemodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L
Sprøjtemodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L
Sprøjtenåle (10μ L)
Sprøjtenåle (10μ L), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (100 μL), Aftagelig nål Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (100 μL), Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (25 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (25 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (25 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (250 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (250 μL), Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (5 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (5 ml), gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (50 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (500 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (500 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte
Produkttype:
Kun 50 mL erstatningsstempel
Stempel
Udskiftningsstempel (gammel stil), P25F-BT-GT
Udskiftningsstempel, 10A-VP
Udskiftningsstempel, 10R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10-GP-GT
Udskiftningsstempel, P100-GT
Udskiftningsstempel, P100F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P100R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10F-BT-GT
Udskiftningsstempel, P10F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10MD-GT
Udskiftningsstempel, P10R-GT
Udskiftningsstempel, P25-GT
Udskiftningsstempel, P250F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P250R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P25F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P25F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P25MD-GT
Udskiftningsstempel, P25R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P500-GT
Udskiftningsstempel, P500F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P50F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P5F-PE-GT
Udskiftningsstempel, P5MD-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
27 product options available for selection
| Artikelnummer. | Til brug med (udstyr) | Produkttype | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10525749 | P250-GT kodesprøjte (250 μL) | Stempel | Hver |
| 15208533 | 10μ L Aftagelig styret stempelsprøjte | Udskiftningsstempel, P10-GP-GT | Hver |
| 15248573 | Sprøjtenåle (500 μL), CTC Gastæt sprøjte | Udskiftningsstempel, P500F-CTC-GT | Hver |
| 15258533 | 10μ L Gastæt autosampler med fast nålsprøjte | Udskiftningsstempel, P10F-C/T-GT | Pakke med 2 |
| 10274982 | Sprøjtenåle (10μ L) | Udskiftningsstempel, 10A-VP | Hver |
| 15298523 | Sprøjtenåle (10μ L), Gastæt sprøjte med fast nål | Udskiftningsstempel, P10F-C/T-GT | Hver |
| 12801901 | Sprøjtenåle (5 μL), Gastæt sprøjte med fast nål | Udskiftningsstempel, P5F-PE-GT | Hver |
| 15218543 | Sprøjtemodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L | Udskiftningsstempel, P25F-C/T-GT | Hver |
| 15298533 | Sprøjtenåle (25 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte | Udskiftningsstempel, P25-GT | Hver |
| 15248533 | Aftagelig nål gastæt sprøjte (10 μL) | Udskiftningsstempel, P10R-GT | Pakke med 2 |
| 12841901 | Sprøjtenåle (100 μL), Gastæt sprøjte | Udskiftningsstempel, P100-GT | Hver |
| 10388254 | Sprøjtenåle (100 μL), Aftagelig nål Gastæt sprøjte | Udskiftningsstempel, P100R-C/T-GT | Hver |
| 15288563 | Aftagelig gastæt sprøjte (10 ml) | Udskiftningsstempel, P10MD-GT | Hver |
| 15268563 | Sprøjtenåle (5 ml), gastæt sprøjte | Udskiftningsstempel, P5MD-GT | Hver |
| 10424540 | Sprøjtenåle (500 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte | Udskiftningsstempel, P500-GT | Hver |
| 15208573 | Sprøjte 009472, 009462 | Udskiftningsstempel, P25MD-GT | Hver |
| 15238573 | Sprøjtenåle (250 μL), CTC Gastæt sprøjte | Udskiftningsstempel, P250F-CTC-GT | Hver |
| 15228573 | Sprøjtenåle (25 μL), CTC Gastæt sprøjte | Udskiftningsstempel, P25F-CTC-GT | Hver |
| 15208543 | Sprøjtemodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L | Udskiftningsstempel, P25R-C/T-GT | Hver |
| 15288543 | 100μ L Fast Nål Gastæt Sprøjte til Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplere | Udskiftningsstempel, P100F-C/T-GT | Hver |
| 15278533 | 10μ L Aftagelig nål Gastæt sprøjte til CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler | Udskiftningsstempel, 10R-C/T-GT | Pakke med 2 |
| 15268543 | Sprøjtenåle (50 μL), Gastæt sprøjte med fast nål | Udskiftningsstempel, P50F-C/T-GT | Hver |
| 15238553 | Sprøjtenåle (250 μL), Gastæt sprøjte | Udskiftningsstempel, P250R-C/T-GT | Hver |
| 15268533 | Gastæt sprøjte med fast nål (10 μL) | Udskiftningsstempel, P10F-BT-GT | Hver |
| 15228543 | Sprøjtenåle (25 μL), Gastæt sprøjte med fast nål | Udskiftningsstempel (gammel stil), P25F-BT-GT | Hver |
| 15298543 | Sprøjte 100 μL | Stempel | Hver |
| 10897130 | Rheodyne og Valco Ventiler | Kun 50 mL erstatningsstempel | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10525749
Leverandør
Trajan™
Leverandørnr.
031830
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Til brug med SGE gastætte sprøjter.
- Brug SGE Sprøjtens reservedelsnummer for at finde et nyt stempel.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stempel |
| Til brug med (udstyr) | P250-GT kodesprøjte (250 μL) |