Få mere at vide
Trajan™ Udskiftningsstempler
Artikelnummer. 10424540
Skift visning
Til brug med (udstyr):
10μ L Aftagelig nål Gastæt sprøjte til CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
10μ L Aftagelig styret stempelsprøjte
10μ L Gastæt autosampler med fast nålsprøjte
100μ L Fast Nål Gastæt Sprøjte til Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplere
Aftagelig gastæt sprøjte (10 ml)
Aftagelig nål gastæt sprøjte (10 μL)
Gastæt sprøjte med fast nål (10 μL)
P250-GT kodesprøjte (250 μL)
Rheodyne og Valco Ventiler
Sprøjte 009472, 009462
Sprøjte 100 μL
Sprøjtemodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L
Sprøjtemodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L
Sprøjtenåle (10μ L)
Sprøjtenåle (10μ L), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (100 μL), Aftagelig nål Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (100 μL), Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (25 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (25 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (25 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (250 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (250 μL), Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (5 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (5 ml), gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (50 μL), Gastæt sprøjte med fast nål
Sprøjtenåle (500 μL), CTC Gastæt sprøjte
Sprøjtenåle (500 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte
Produkttype:
Kun 50 mL erstatningsstempel
Stempel
Udskiftningsstempel (gammel stil), P25F-BT-GT
Udskiftningsstempel, 10A-VP
Udskiftningsstempel, 10R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10-GP-GT
Udskiftningsstempel, P100-GT
Udskiftningsstempel, P100F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P100R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10F-BT-GT
Udskiftningsstempel, P10F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P10MD-GT
Udskiftningsstempel, P10R-GT
Udskiftningsstempel, P25-GT
Udskiftningsstempel, P250F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P250R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P25F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P25F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P25MD-GT
Udskiftningsstempel, P25R-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P500-GT
Udskiftningsstempel, P500F-CTC-GT
Udskiftningsstempel, P50F-C/T-GT
Udskiftningsstempel, P5F-PE-GT
Udskiftningsstempel, P5MD-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Produkttype unitSize
10424540 Sprøjtenåle (500 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte Udskiftningsstempel, P500-GT Hver
15208533 10μ L Aftagelig styret stempelsprøjte Udskiftningsstempel, P10-GP-GT Hver
15248573 Sprøjtenåle (500 μL), CTC Gastæt sprøjte Udskiftningsstempel, P500F-CTC-GT Hver
15258533 10μ L Gastæt autosampler med fast nålsprøjte Udskiftningsstempel, P10F-C/T-GT Pakke med 2
10274982 Sprøjtenåle (10μ L) Udskiftningsstempel, 10A-VP Hver
15298523 Sprøjtenåle (10μ L), Gastæt sprøjte med fast nål Udskiftningsstempel, P10F-C/T-GT Hver
12801901 Sprøjtenåle (5 μL), Gastæt sprøjte med fast nål Udskiftningsstempel, P5F-PE-GT Hver
15218543 Sprøjtemodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L Udskiftningsstempel, P25F-C/T-GT Hver
15298533 Sprøjtenåle (25 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte Udskiftningsstempel, P25-GT Hver
15248533 Aftagelig nål gastæt sprøjte (10 μL) Udskiftningsstempel, P10R-GT Pakke med 2
12841901 Sprøjtenåle (100 μL), Gastæt sprøjte Udskiftningsstempel, P100-GT Hver
10388254 Sprøjtenåle (100 μL), Aftagelig nål Gastæt sprøjte Udskiftningsstempel, P100R-C/T-GT Hver
15288563 Aftagelig gastæt sprøjte (10 ml) Udskiftningsstempel, P10MD-GT Hver
15268563 Sprøjtenåle (5 ml), gastæt sprøjte Udskiftningsstempel, P5MD-GT Hver
15208573 Sprøjte 009472, 009462 Udskiftningsstempel, P25MD-GT Hver
15238573 Sprøjtenåle (250 μL), CTC Gastæt sprøjte Udskiftningsstempel, P250F-CTC-GT Hver
15228573 Sprøjtenåle (25 μL), CTC Gastæt sprøjte Udskiftningsstempel, P25F-CTC-GT Hver
15208543 Sprøjtemodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L Udskiftningsstempel, P25R-C/T-GT Hver
15288543 100μ L Fast Nål Gastæt Sprøjte til Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplere Udskiftningsstempel, P100F-C/T-GT Hver
15278533 10μ L Aftagelig nål Gastæt sprøjte til CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler Udskiftningsstempel, 10R-C/T-GT Pakke med 2
15268543 Sprøjtenåle (50 μL), Gastæt sprøjte med fast nål Udskiftningsstempel, P50F-C/T-GT Hver
15238553 Sprøjtenåle (250 μL), Gastæt sprøjte Udskiftningsstempel, P250R-C/T-GT Hver
15268533 Gastæt sprøjte med fast nål (10 μL) Udskiftningsstempel, P10F-BT-GT Hver
15228543 Sprøjtenåle (25 μL), Gastæt sprøjte med fast nål Udskiftningsstempel (gammel stil), P25F-BT-GT Hver
10525749 P250-GT kodesprøjte (250 μL) Stempel Hver
15298543 Sprøjte 100 μL Stempel Hver
10897130 Rheodyne og Valco Ventiler Kun 50 mL erstatningsstempel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 10424540 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 031835
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningsstempler er tilgængelige for alle SGE gastætte sprøjter.
  • Til brug med SGE gastætte sprøjter.
  • Brug SGE Sprøjtens reservedelsnummer for at finde et nyt stempel.
Tekniske data
Materiale PTFE (tip)
Til brug med (applikation) Kun til IN VITRO brug. Kun til laboratorieanalysatorer. Ikke til menneskelig brug.
Produkttype Udskiftningsstempel, P500-GT
Til brug med (udstyr) Sprøjtenåle (500 μL), fast eller aftagelig nål Gastæt sprøjte