Få mere at vide
Trajan™ Fast nålesprøjte til Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler
Artikelnummer. p-4824137
Volumen (metrisk):
25μ L
50μ l
250μ L
500 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10462721
Brand: Trajan™ 004300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fast kanyleudskiftning til manuelle sprøjter. Til brug med Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , og Valco Ventiler
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Specielt designet til Beckman/Altex, Rheodyne , Valco , SSI ventiler
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde)
Nålemåler 22 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.37 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.71 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.028 mm
Produkttype Manuel sprøjte
Volumen (metrisk) 50μ l
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil LC
Til brug med (udstyr) Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler