Få mere at vide
Trajan™ Fast nålesprøjte til Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler
Volumen (metrisk):
25μ L
50μ l
250μ L
500 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Specielt designet til Beckman/Altex, Rheodyne , Valco , SSI ventiler
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (tønde) |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.37 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.71 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.028 mm |
| Produkttype | Manuel sprøjte |
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Længde (metrisk) nål | 51 mm |
| Nålespids stil | LC |
| Til brug med (udstyr) | Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler |