Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til aftagelige nålesprøjter
Nålemåler:
23 G
25 G
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,019 tommer.
0,024 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Til 10 μL sprøjter
- 50 mm (2 tommer) eksponeret længde, når den er monteret på sprøjten
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 25 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,019 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.5 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 1,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Mængde | 2/Pk. |
| Vis mere |