Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 5 L μsprøjter
Nålemåler:
23 G
26 G
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Længde (engelsk) Nål:
1,9 tommer.
2,7 tommer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,014 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,024 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.37 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.63 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2,7 tommer |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm OD Tønde 5 μL Microvolume sprøjter |