Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnåle til 25 til μ500 L aftagelige nålesprøjter
Artikelnummer. 11942605
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
LC
Sidehul eller kuppel
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,2 mm
0,24 mm
0,37 mm
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4,52 tommer.
7 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11942605
Brand: Trajan™ 038010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Erstatningsnåle til 25 til 500uL sprøjter til brug i kromatografi
  • Nålængde er nålens udsatte længde
  • Vælg en anden erstatningskanyle ved at vælge sprøjtevolumen, nålængde, OD og spidstype
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 25 G
Diameter (engelsk) Indre 0,007 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,019 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0,5 mm
Til brug med (applikation) Kromatografi
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningsnål
Mængde 2/Pk.
Nålespids stil Kegle
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.