Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnåle til 25 til μ500 L aftagelige nålesprøjter
Beskrivelse
Erstatningsnåle til 25 til 500uL sprøjter til brug i kromatografi
- Nålængde er nålens udsatte længde
- Vælg en anden erstatningskanyle ved at vælge sprøjtevolumen, nålængde, OD og spidstype
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 25 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,007 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,019 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,5 mm |
| Til brug med (applikation) | Kromatografi |
| Længde (engelsk) Nål | 2,7 tommer |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Mængde | 2/Pk. |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.