Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 10 L μsprøjter
Nålemåler:
22 G
23 G
25 g
26 G
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
LC
Side hul
Sidehul eller kuppel
Længde (engelsk) Nål:
1,6 tommer.
2''
2,7 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,01 tommer.
0,019 tommer.
0,02 tommer.
0,028 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,004 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,01 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.25 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Længde (metrisk) nål | 51 mm |
| Nålespids stil | Kegle |
| Vis mere |