Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 0,5 - 1 L μsprøjter
Artikelnummer. p-183962
Nålemåler:
23 G
26 G
32 G
Nålespids stil:
Beklædt/LC
Fasning
Kegle
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4''
Til brug med (udstyr):
8 mm OD Tønde 0,5 μL Microvolume sprøjter
8 mm OD Tønde 1 μL Microvolume sprøjter
Mikrovolumensprøjter (1 μL)
Sprøjte på kolonne
Sprøjtenåle (0,5 μL), sprøjter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15298573
Brand: SGE™ 033605
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med 0,5 til 1 μL sprøjter
For sprøjter med aftagelig kanyle eller yderligere udskiftninger, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 32 G
Diameter (engelsk) Indre 0,003 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,009 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.22 mm
Længde (engelsk) Nål 4''
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) 8 mm OD Tønde 0,5 μL Microvolume sprøjter