Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 0,5 - 1 L μsprøjter
Nålemåler:
23 G
26 G
32 G
Nålespids stil:
Beklædt/LC
Fasning
Kegle
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4''
Til brug med (udstyr):
8 mm OD Tønde 0,5 μL Microvolume sprøjter
8 mm OD Tønde 1 μL Microvolume sprøjter
Mikrovolumensprøjter (1 μL)
Sprøjte på kolonne
Sprøjtenåle (0,5 μL), sprøjter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
For sprøjter med aftagelig kanyle eller yderligere udskiftninger, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,006 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.15 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.5 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2,7 tommer |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm OD Tønde 1 μL Microvolume sprøjter |