Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 0,5 - 1 L μsprøjter
Artikelnummer. 10472561
Nålemåler:
23 G
26 G
32 G
Nålespids stil:
Beklædt/LC
Fasning
Kegle
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4''
Til brug med (udstyr):
8 mm OD Tønde 0,5 μL Microvolume sprøjter
8 mm OD Tønde 1 μL Microvolume sprøjter
Mikrovolumensprøjter (1 μL)
Sprøjte på kolonne
Sprøjtenåle (0,5 μL), sprøjter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10472561
Brand: SGE™ 034055
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med 0,5 til 1 μL sprøjter
For sprøjter med aftagelig kanyle eller yderligere udskiftninger, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,006 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,02 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.15 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.5 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningsnål
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) 8 mm OD Tønde 1 μL Microvolume sprøjter