Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnål til 25 til 500 l μsprøjter
Artikelnummer. 15278593
Skift visning
Nålemåler:
22 G
23 G
25 g
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
LC
Længde (metrisk) nål:
70 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Længde (metrisk) nål Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15278593 25 g Kegle 115 mm 0,5 mm Pakke med 2
10108538 23 G Fasning 70 mm 0,63 mm Pakke med 5
10107170 22 G LC 70 mm 0,7 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15278593 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 038060
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
En række kvalitetsnåle, der passer til en SGE sprøjte i en række længder og spidstyper
  • Nålængde er nålens udsatte længde
  • Vælg en anden erstatningskanyle ved at vælge sprøjtevolumen, nålængde, OD og spidstype
Specifications
Nålemåler 25 g
Diameter (metrisk) Indvendig 0.2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0,5 mm
Produkttype Erstatningsnål
Længde (metrisk) nål 115 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Sprøjte (25 til 500μ L)