Få mere at vide
Trajan™ Udskiftningssæt til stempel-i-nåle-sprøjter
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,63 mm
Til brug med (udstyr):
6,5 mm OD-sprøjte (0,5 μL)
8 mm OD-sprøjte (1 μL)
Sprøjter (1 μL)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj præcision og nøjagtighed til små volumen injektioner
- Udskiftningsstempel/nålesæt
- Kits matches. Nåle og stempler skal udskiftes som et sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål, Rustfrit stål (spids) |
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.63 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0,63 mm |
| Inkluderer | Matchende stempel og nål |
| Produkttype | Erstatningsnål og stempel: NP1B-5BV |
| Volumen (metrisk) | 1μ L |
| Nålespids stil | Fasning |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm OD-sprøjte (1 μL) |