Få mere at vide
Trajan™ Udskiftningssæt til stempel-i-nåle-sprøjter
Artikelnummer. 10137260
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,63 mm
Til brug med (udstyr):
6,5 mm OD-sprøjte (0,5 μL)
8 mm OD-sprøjte (1 μL)
Sprøjter (1 μL)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10137260
Brand: Trajan™ 033010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SGE NanoVolume sprøjter er designet til at injicere ned til 50nL med høj præcision og nøjagtighed
  • Høj præcision og nøjagtighed til små volumen injektioner
  • Udskiftningsstempel/nålesæt
  • Kits matches. Nåle og stempler skal udskiftes som et sæt
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål, Rustfrit stål (spids)
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,63 mm
Inkluderer Matchende stempel og nål
Produkttype Erstatningsnål og stempel: NP0.5BN-5/0.63C
Volumen (metrisk) 0,5μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) 6,5 mm OD-sprøjte (0,5 μL)