Få mere at vide
Trajan™ Udskiftelige Luer Lock-nåle: Sidehul
Artikelnummer. 10789294
Skift visning
Nålemåler:
19 G
23 G
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,32 mm
0,65 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,63 mm
1,07 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10789294 19 G 0,65 mm 1,07 mm Pakke med 2
10509542 23 G 0,32 mm 0,63 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789294 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 039823
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erstatningsnål til 1 ml til 100 ml gastætte manuelle sprøjter. 50 mm nålængde.
  • Udskiftning af luer lock nåle
  • Til brug med 1mL til 100mL gastætte sprøjter
  • Nålængde: 50 mm
  • Side hul tip stil
  • ±1% nøjagtighed og reproducerbarhed
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 19 G
Diameter (engelsk) Indre 0,025 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,025 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,65 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1,07 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Sidehul eller kuppel
Tilslutningstype Luer-lås