Få mere at vide
Trajan™ Udskiftelige Luer Lock-nåle: Sidehul
Artikelnummer. 10509542
Skift visning
Nålemåler:
19 G
23 G
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,32 mm
0,65 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,63 mm
1,07 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10509542 23 G 0,32 mm 0,63 mm Pakke med 2
10789294 19 G 0,65 mm 1,07 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10509542 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 039803
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erstatningsnål til 1 ml til 100 ml gastætte manuelle sprøjter. 50 mm nålængde.
  • Udskiftning af luer lock nåle
  • Til brug med 1mL til 100mL gastætte sprøjter
  • Nålængde: 50 mm
  • Side hul tip stil
  • ±1% nøjagtighed og reproducerbarhed
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,012 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,32 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0,63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Sidehul eller kuppel
Tilslutningstype Luer-lås