Få mere at vide
Trajan™ LC Luer Lock nåle
Artikelnummer. 11949427
Skift visning
Nålemåler:
22 G
25 g
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,2 mm
0,37 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,5 mm
0,7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11949427 25 g 0,2 mm 0,5 mm Pakke med 2
10770594 22 G 0,37 mm 0,7 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11949427 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 039897
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kvalitetsnåle, der passer til en SGE sprøjte i en række længder og spidstyper
  • Nålængde er nålens udsatte længde
  • Vælg en anden erstatningskanyle ved at vælge sprøjtevolumen, nålængde, OD og spidstype
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 25 g
Diameter (engelsk) Indre 0,007 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,019 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0,5 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningsnål
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil LC
Tilslutningstype Luer-lås