Få mere at vide
Trajan™ LC Luer Lock nåle
Artikelnummer. 10770594
Skift visning
Nålemåler:
22 G
25 g
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,2 mm
0,37 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,5 mm
0,7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10770594 22 G 0,37 mm 0,7 mm Pakke med 2
11949427 25 g 0,2 mm 0,5 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10770594 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 039895
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kvalitetsnåle, der passer til en SGE sprøjte i en række længder og spidstyper
  • Nålængde er nålens udsatte længde
  • Vælg en anden erstatningskanyle ved at vælge sprøjtevolumen, nålængde, OD og spidstype
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,014 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,027 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,37 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0,7 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil LC
Tilslutningstype Luer-lås