Få mere at vide
Trajan™ PerkinElmer Sprøjte
Volumen (metrisk):
0,5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Specielt designet til PerkinElmer instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.155 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Volumen (metrisk) | 0,5μ L |
| Nålespids stil | Affaset kegle |