Få mere at vide
Trajan™ PerkinElmer Liners
Mængde:
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med PerkinElmer instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 88 mm |
| Produkttype | GC-indløbsforing, forsænket svanehalsbegrænsning 0,25 mm ID |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2 mm |