Få mere at vide
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem og Clarus 500 liners
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
6,2 mm
Produkttype:
AutoSystem og Clarus 500 liner, Large Volume Injection
AutoSystem og Clarus 500 liner, Split/Splitless
AutoSystem og Clarus 500 liner, Splitless Straight Through
Længde (metrisk):
86,2 mm
92 mm
Til brug med (udstyr):
AutoSystem XL (PSS Injector)
Autosystem Clarus 500
Autosystem XL (PSS)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med PerkinElmer instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5/Pk. |
| Længde (metrisk) | 86,2 mm |
| Produkttype | AutoSystem og Clarus 500 liner, Split/Splitless |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Autosystem XL (PSS) |