Få mere at vide
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem og Clarus 500 liners
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med PerkinElmer instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Split/Splitless foring |
| Mængde | 5/Pk. |
| Længde (metrisk) | 86,2 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Autosystem XL (PSS) |