Få mere at vide
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem og Clarus 500 liners
Artikelnummer. 12944081
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
6,2 mm
Produkttype:
AutoSystem og Clarus 500 liner, Large Volume Injection
AutoSystem og Clarus 500 liner, Split/Splitless
AutoSystem og Clarus 500 liner, Splitless Straight Through
Længde (metrisk):
86,2 mm
92 mm
Til brug med (udstyr):
AutoSystem XL (PSS Injector)
Autosystem Clarus 500
Autosystem XL (PSS)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12944081
Brand: Trajan™ 09224401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med PerkinElmer instrumenter
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 86,2 mm
Produkttype AutoSystem og Clarus 500 liner, Large Volume Injection
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Til brug med (udstyr) AutoSystem XL (PSS Injector)
Liner materiale Sintret glas