Få mere at vide
Trajan™ PerkinElmer Split / Splitless Liner
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med PerkinElmer instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | GC Inlet Liner |
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |