Få mere at vide
Trajan™ Carlo Erba On-Column sprøjte
Artikelnummer. 10626231
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10626231
Brand: Trajan™ 000380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sprøjter på kolonnen kræver, at nålens OD er mindre end ID'et for den kapillarkolonne, som den bruges sammen med. Til brug med Carlo Erba produkter
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Designet til injektioner på kolonnen
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 0.23 mm
Produkttype På søjlesprøjte
Volumen (metrisk) 5μ L
Længde (metrisk) nål 75 mm