Få mere at vide
Trajan™ Carlo Erba On-Column sprøjte
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Designet til injektioner på kolonnen
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.23 mm |
| Produkttype | På søjlesprøjte |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Længde (metrisk) nål | 75 mm |