Få mere at vide
SGE™ NanoVolume sprøjter
Artikelnummer. 11992585
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
Nålemåler:
23 G
26 G
Model-:
0,5BNR-5
0,5BNR-5-RAX
0,5BNR-5/0,47
0,5BNR-5BV
0,5BR-7
0,5BR-7-RAX
0,5BR-7BV
0,5BR-OC-7/0,47
1 soveværelse - 11,5
1 soveværelse-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0,47
1BR-7BV
5 soveværelser - 11,5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Nålespids stil:
Aftagelig kegle
Aftagelig skråkant
Kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Model- Nålespids stil unitSize
11992585 1μ L 23 G 1BR-7BV Aftagelig skråkant Hver
10711432 0,5μ L 23 G 0,5BNR-5 Aftagelig kegle Hver
10370901 0,5μ L 26 G 0,5BNR-5/0,47 Aftagelig kegle Hver
10482001 0,5μ L 23 G 0,5BR-7 Aftagelig kegle Hver
11982585 0,5μ L 23 G 0,5BR-7BV Aftagelig skråkant Hver
10306392 0,5μ L 23 G 0,5BR-7-RAX Aftagelig kegle Hver
10095500 0,5μ L 23 G 0,5BNR-5-RAX Aftagelig kegle Hver
10725046 1μ L 23 G 1BR-5BV Aftagelig skråkant Hver
10636231 0,5μ L 26 G 0,5BR-OC-7/0,47 Aftagelig skråkant Hver
10616421 1μ L 23 G 1BR-7 Aftagelig kegle Hver
10167260 1μ L 23 G 1 soveværelse - 11,5 Aftagelig kegle Hver
10568882 1μ L 26 G 1BR-7/0,47 Aftagelig kegle Hver
10601813 1μ L 23 G 1BR-5-RAX Aftagelig kegle Hver
10318983 5μ L 23 G 5BR-5BV Aftagelig skråkant Hver
10588882 5μ L 23 G 5BR-7 Aftagelig kegle Hver
11902595 5μ L 23 G 5BR-7BV Aftagelig skråkant Hver
12907536 5μ L 23 G 5 soveværelser - 11,5 Kegle Hver
10578302 5μ L 23 G 5BR-7-RAX Kegle Hver
11962585 0,5μ L 23 G 0,5BNR-5BV Aftagelig skråkant Hver
10763714 1μ L 23 G 1 soveværelse-5 Aftagelig kegle Hver
10288860 5μ L 23 G 5BR-5 Aftagelig kegle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11992585 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 000506
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til injektion af kapillærkromatografi med nanovolumen samt til fremstilling af nøjagtige standarder, der kræver små volumener.
  • Evne til at injicere ned til 50nL med høj præcision og nøjagtighed
  • Ideel til dispensering af meget små væskevolumener
  • Stemplet strækker sig ind i nålespidsen
  • Prøven er kun indeholdt i nålen uden glaskontakt
  • Næsten nul dødvolumen og overførsel mellem injektioner
  • Anbefales til brug, når prøvevolumen er mindre end 1000nL (1 mu;&L)
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Materiale Borosilikatglas (tønde)
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0248 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,315 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (engelsk) Nål 2,75 tommer
Længde (metrisk) 70 mm
Produkttype NanoVolume sprøjte
Model- 1BR-7BV
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1μ L
Længde (metrisk) nål 70 mm
Nålespids stil Aftagelig skråkant
Tilslutningstype Aftagelig